4-[(Dimethylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957515-1G
APOSOR957515-1GEA
1250
EUR
APOSOR957515-1G
4-[(Dimethylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Dimethylamino)methyl]phenol
Formel:
C₉H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053408 CAS-Nummer: 103-87-7 |