3-[(Dimethylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-((Dimethylamino)methyl)phenol
OR957516-1G
APOSOR957516-1GEA
165
EUR
APOSOR957516-1G
3-[(Dimethylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Dimethylamino)methyl]phenol
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081105 CAS-Nummer: 60760-04-5 |