3-Hydroxy-4-propoxy-benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957527-1G
APOSOR957527-1GEA
632
EUR
APOSOR957527-1G
3-Hydroxy-4-propoxy-benzonitrile 95%
3-Hydroxy-4-propoxy-benzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18826309 CAS-Nummer: 518058-74-7 |