3-(2-Methylpropoxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957529-1G
APOSOR957529-1GEA 0 EUR
APOSOR957529-1G
3-(2-Methylpropoxy)phenol 95%
3-(2-Methylpropoxy)phenol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11181934
CAS-Nummer: 91950-13-9