4-Isopropoxy-3-methylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957533-1G
APOSOR957533-1GEA
632
EUR
APOSOR957533-1G
4-Isopropoxy-3-methylphenol 95%
4-Isopropoxy-3-methylphenol
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Molecular Weight: 166,217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14535469 CAS-Nummer: 1216201-65-8 |