5-Hydroxy-2-isopropoxy-3-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957535-1G
APOSOR957535-1GEA 632 EUR
APOSOR957535-1G
5-Hydroxy-2-isopropoxy-3-methylpyridine 95%
5-Hydroxy-2-isopropoxy-3-methylpyridine
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molecular Weight: 167,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26045269
CAS-Nummer: 1449008-14-3