4-Ethoxy-3,5-dimethylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957536-1G
APOSOR957536-1GEA
632
EUR
APOSOR957536-1G
4-Ethoxy-3,5-dimethylphenol 95%
4-Ethoxy-3,5-dimethylphenol
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Molecular Weight: 166,217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24726029 CAS-Nummer: 217448-96-9 |