2-Ethoxy-5-methoxy-phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957539-1G
APOSOR957539-1GEA
632
EUR
APOSOR957539-1G
2-Ethoxy-5-methoxy-phenol 95%
2-Ethoxy-5-methoxy-phenol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Molecular Weight: 168,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24717691 CAS-Nummer: 90534-94-4 |