4-Chloro-2-ethoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957540-1G
APOSOR957540-1GEA
632
EUR
APOSOR957540-1G
4-Chloro-2-ethoxyphenol 95%
4-Chloro-2-ethoxyphenol
Formel:
C₈H₉ClO₂ Molecular Weight: 172,609 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24714153 CAS-Nummer: 18113-10-5 |