3-Chloro-4-ethoxy-phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957541-1G
APOSOR957541-1GEA
632
EUR
APOSOR957541-1G
3-Chloro-4-ethoxy-phenol 95%
3-Chloro-4-ethoxy-phenol
Formel:
C₈H₉ClO₂ Molecular Weight: 172,609 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14536966 CAS-Nummer: 1216134-31-4 |