3-Ethoxy-4-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957545-1G
APOSOR957545-1GEA
0
EUR
APOSOR957545-1G
3-Ethoxy-4-methoxyphenol 95%
3-Ethoxy-4-methoxyphenol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009093 CAS-Nummer: 65383-57-5 |