2-[(Cyclopropylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957553-1G
APOSOR957553-1GEA
364
EUR
APOSOR957553-1G
2-[(Cyclopropylamino)methyl]phenol 95%
2-[(Cyclopropylamino)methyl]phenol
Formel:
C₁₀H₁₃NO Molecular Weight: 163,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09047227 CAS-Nummer: 643007-91-4 |