4-Cyclopentylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957556-1G
APOSOR957556-1GEA
183
EUR
APOSOR957556-1G
4-Cyclopentylphenol 95%
4-Cyclopentylphenol
Formel:
C₁₁H₁₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009953 CAS-Nummer: 1518-83-8 |