4-(Cyclopropylmethoxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957557-1G
APOSOR957557-1GEA
806
EUR
APOSOR957557-1G
4-(Cyclopropylmethoxy)phenol 95%
4-(Cyclopropylmethoxy)phenol
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,201 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12138943 CAS-Nummer: 63659-24-5 |