3-Hydroxybenzoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957559-1G
APOSOR957559-1GEA
364
EUR
APOSOR957559-1G
3-Hydroxybenzoyl chloride 95%
3-Hydroxybenzoyl chloride
Formel:
C₇H₅ClO₂ |
MDL:
MFCD11169648 CAS-Nummer: 40812-76-8 |