2-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957563-1G
APOSOR957563-1GEA
632
EUR
APOSOR957563-1G
2-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-ol 95%
2-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-ol
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molecular Weight: 193,242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17000261 CAS-Nummer: 1243284-53-8 |