4-Methoxy-2,6-dimethylphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957565-1G
APOSOR957565-1GEA
237
EUR
APOSOR957565-1G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenol 96%
4-Methoxy-2,6-dimethylphenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14537195 CAS-Nummer: 2431-91-6 |