3-Chloro-4-isopropoxyphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957570-1G
APOSOR957570-1GEA
364
EUR
APOSOR957570-1G
3-Chloro-4-isopropoxyphenol 96%
3-Chloro-4-isopropoxyphenol
Formel:
C₉H₁₁ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14537050 CAS-Nummer: 1216247-91-4 |