4-Chloro-3-propoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957573-1G
APOSOR957573-1GEA
632
EUR
APOSOR957573-1G
4-Chloro-3-propoxyphenol 95%
4-Chloro-3-propoxyphenol
Formel:
C₉H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 186,635 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19440097 CAS-Nummer: 1378655-26-5 |