N-Ethyl-4-hydroxybenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957574-1G
APOSOR957574-1GEA
538
EUR
APOSOR957574-1G
N-Ethyl-4-hydroxybenzamide 95%
N-Ethyl-4-hydroxybenzamide
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11130754 CAS-Nummer: 27522-79-8 |