4-Methoxy-2,3-dimethyl-phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-2,3-dimethylphenol
OR957575-1G
APOSOR957575-1GEA
661
EUR
APOSOR957575-1G
4-Methoxy-2,3-dimethyl-phenol 95%
4-Methoxy-2,3-dimethyl-phenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09032519 CAS-Nummer: 35355-33-0 |