3-Hydroxy-2-methoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957576-1G
APOSOR957576-1GEA
632
EUR
APOSOR957576-1G
3-Hydroxy-2-methoxybenzoic acid 95%
3-Hydroxy-2-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₈O₄ Molecular Weight: 168,147 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840538 CAS-Nummer: 2169-28-0 |