3,5-Dichloro-4-methoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957578-1G
APOSOR957578-1GEA
364
EUR
APOSOR957578-1G
3,5-Dichloro-4-methoxyphenol 97%
3,5-Dichloro-4-methoxyphenol
Formel:
C₇H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 193,027 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12405414 CAS-Nummer: 56680-68-3 |