3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957585-1G
APOSOR957585-1GEA
632
EUR
APOSOR957585-1G
3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenol 95%
3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₅NO Molecular Weight: 177,243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01309098 CAS-Nummer: 69383-70-6 |