4-(4-Morpholinyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Morpholinophenol
OR957586-1G
APOSOR957586-1GEA
144
EUR
APOSOR957586-1G
4-(4-Morpholinyl)phenol 95%
4-(4-Morpholinyl)phenol
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,2157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066933 CAS-Nummer: 6291-23-2 |