2-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957587-1G
APOSOR957587-1GEA
632
EUR
APOSOR957587-1G
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-5-ol 95%
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-5-ol
Formel:
C₉H₁₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18074292 CAS-Nummer: 809236-47-3 |