3-(Cyclopentyloxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957588-1G
APOSOR957588-1GEA
632
EUR
APOSOR957588-1G
3-(Cyclopentyloxy)phenol 95%
3-(Cyclopentyloxy)phenol
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molecular Weight: 178,228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11181912 CAS-Nummer: 163419-05-4 |