6-(Piperazin-1-yl)pyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957591-1G
APOSOR957591-1GEA
632
EUR
APOSOR957591-1G
6-(Piperazin-1-yl)pyridin-3-ol 95%
6-(Piperazin-1-yl)pyridin-3-ol
Formel:
C₉H₁₃N₃O Molecular Weight: 179,219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18259527 CAS-Nummer: 287114-37-8 |