4-Methyl-1-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methylnaphthalen-1-ol
OR957594-1G
APOSOR957594-1GEA
173
EUR
APOSOR957594-1G
4-Methyl-1-naphthol 95%
4-Methyl-1-naphthol
Formel:
C₁₁H₁₀O Molecular Weight: 158,196 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060344 CAS-Nummer: 10240-08-1 |