3-Methyl-5-(propan-2-yloxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957599-1G
APOSOR957599-1GEA 632 EUR
APOSOR957599-1G
3-Methyl-5-(propan-2-yloxy)phenol 95%
3-Methyl-5-(propan-2-yloxy)phenol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16997279
CAS-Nummer: 959112-22-2