Propyl-3-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957605-1G
APOSOR957605-1GEA
632
EUR
APOSOR957605-1G
Propyl-3-hydroxybenzoate 95%
Propyl-3-hydroxybenzoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424456 CAS-Nummer: 38567-05-4 |