2-[(Cyclopentylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957620-1G
APOSOR957620-1GEA
451
EUR
APOSOR957620-1G
2-[(Cyclopentylamino)methyl]phenol 95%
2-[(Cyclopentylamino)methyl]phenol
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11139824 CAS-Nummer: 827328-86-9 |