3-(4-Morpholinylmethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957624-1G
APOSOR957624-1GEA
0
EUR
APOSOR957624-1G
3-(4-Morpholinylmethyl)phenol 95%
3-(4-Morpholinylmethyl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09836691 CAS-Nummer: 87476-73-1 |