2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957628-1G
APOSOR957628-1GEA 632 EUR
APOSOR957628-1G
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenol 98%
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenol
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 198,646 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17000227
CAS-Nummer: 860616-68-8