1-(4-Chloro-3-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957632-1G
APOSOR957632-1GEA
538
EUR
APOSOR957632-1G
1-(4-Chloro-3-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(4-Chloro-3-hydroxyphenyl)ethanone
Formel:
C₈H₇ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034670 CAS-Nummer: 61124-56-9 |