3-(2,2-Dimethylpropoxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957636-1G
APOSOR957636-1GEA
632
EUR
APOSOR957636-1G
3-(2,2-Dimethylpropoxy)phenol 95%
3-(2,2-Dimethylpropoxy)phenol
Formel:
C₁₁H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23111162 CAS-Nummer: 1394975-12-2 |