2-[(tert-Butoxy)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957637-1G
APOSOR957637-1GEA
632
EUR
APOSOR957637-1G
2-[(tert-Butoxy)methyl]phenol 95%
2-[(tert-Butoxy)methyl]phenol
Formel:
C₁₁H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24716028 CAS-Nummer: 225651-31-0 |