3-[(tert-Butoxy)methyl]phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957638-1G
APOSOR957638-1GEA
632
EUR
APOSOR957638-1G
3-[(tert-Butoxy)methyl]phenol 98%
3-[(tert-Butoxy)methyl]phenol
Formel:
C₁₁H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24726486 CAS-Nummer: 402592-20-5 |