4-[(tert-Butoxy)methyl]phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957639-1G
APOSOR957639-1GEA
632
EUR
APOSOR957639-1G
4-[(tert-Butoxy)methyl]phenol 98%
4-[(tert-Butoxy)methyl]phenol
Formel:
C₁₁H₁₆O₂ Molecular Weight: 180,244 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23111241 CAS-Nummer: 282713-15-9 |