4-Chloro-2-(propan-2-yloxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957640-1G
APOSOR957640-1GEA
364
EUR
APOSOR957640-1G
4-Chloro-2-(propan-2-yloxy)phenol 98%
4-Chloro-2-(propan-2-yloxy)phenol
Formel:
C₉H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 186,635 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997335 CAS-Nummer: 18113-12-7 |