4-Chloro-3-isopropoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957641-1G
APOSOR957641-1GEA
632
EUR
APOSOR957641-1G
4-Chloro-3-isopropoxyphenol 95%
4-Chloro-3-isopropoxyphenol
Formel:
C₉H₁₁ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997333 CAS-Nummer: 1243454-35-4 |