2-Chloro-5-(propan-2-yloxy)phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957642-1G
APOSOR957642-1GEA 364 EUR
APOSOR957642-1G
2-Chloro-5-(propan-2-yloxy)phenol 96%
2-Chloro-5-(propan-2-yloxy)phenol
Formel: C₉H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 186,635 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16997404
CAS-Nummer: 1243374-18-6