Ethyl 2-(3-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957645-1G
APOSOR957645-1GEA 632 EUR
APOSOR957645-1G
Ethyl 2-(3-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Ethyl 2-(3-hydroxyphenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23111306
CAS-Nummer: 68747-24-0