4,5-Dichloro-2-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957647-1G
APOSOR957647-1GEA
364
EUR
APOSOR957647-1G
4,5-Dichloro-2-methoxyphenol 98%
4,5-Dichloro-2-methoxyphenol
Formel:
C₇H₆Cl₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01707578 CAS-Nummer: 2460-49-3 |