2,3-Dichloro-4-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957648-1G
APOSOR957648-1GEA 906 EUR
APOSOR957648-1G
2,3-Dichloro-4-methoxyphenol 95%
2,3-Dichloro-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₆Cl₂O₂
Molecular Weight: 193,027 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155161
CAS-Nummer: 39542-65-9