2,3,4-Trimethoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957651-1G
APOSOR957651-1GEA
104
EUR
APOSOR957651-1G
2,3,4-Trimethoxyphenol 95%
2,3,4-Trimethoxyphenol
Formel:
C₉H₁₂O₄ Molecular Weight: 184.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068804 CAS-Nummer: 19676-64-3 |