4'-Chloro-3'-hydroxypropiophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957664-1G
APOSOR957664-1GEA
632
EUR
APOSOR957664-1G
4'-Chloro-3'-hydroxypropiophenone 95%
4'-Chloro-3'-hydroxypropiophenone
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18393261 CAS-Nummer: 1261516-01-1 |