4-(Trimethylsilyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957666-1G
APOSOR957666-1GEA
632
EUR
APOSOR957666-1G
4-(Trimethylsilyl)phenol 95%
4-(Trimethylsilyl)phenol
Formel:
C₉H₁₄OSi Molecular Weight: 166.292 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034672 CAS-Nummer: 13132-25-7 |