3-Hydroxy-N-(propan-2-yl)benzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957669-1G
APOSOR957669-1GEA
632
EUR
APOSOR957669-1G
3-Hydroxy-N-(propan-2-yl)benzamide 95%
3-Hydroxy-N-(propan-2-yl)benzamide
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11130643 CAS-Nummer: 80917-40-4 |