4-Hydroxy-N-methylbenzene-1-sulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957676-1G
APOSOR957676-1GEA 632 EUR
APOSOR957676-1G
4-Hydroxy-N-methylbenzene-1-sulphonamide 95%
4-Hydroxy-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Formel: C₇H₉NO₃S
Molecular Weight: 187,216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01707199
CAS-Nummer: 3077-61-0